Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4H Protein
A cDNA sequence encoding the EIF4H was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11774-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918328
  • 129.74 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
EIF4H Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EIF4H protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADFDT YDDRAYSSFG GGRGSRGSAG GHGSRSQKEL PTEPPYTAYV GNLPFNTVQG DIDAIFKDLS IRSVRLVRDK DTDKFKGFCY VEFDEVDSLK EALTYDGALL GDRSLRVDIA EGRKQDKGGF GFRKGGPDDR GMGSSRESRG GWDSRDDFNS GFRDDFLGGR GGSRPGDRRT GPPMGSRFRD GPPLRGSNMD FREPTEEERA QRPRLQLKPR TVATPLNQVA NPNSAIFGGA RPREEVVQKE QE