Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Embryonic stem cell-related gene Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Embryonic stem cell-related gene protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Name | Embryonic stem cell-related gene Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | ESRG |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16019870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16039870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16029870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16049870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16059870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16069870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Embryonic stem cell-related gene Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ESRG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTLFSDSARL HPGEINSLVA HTKPVWWSLH TDAHEIWCRD SDRGTSLGRS IPCPPALCSV RKIHLRPQVL RPTSPRNISP ISNPVSGLFL LCSPTSLTIP QPLSPFNLGA TLQSLPSLNF NSFHSLVETK ETCFIREPKT PAPVTDWEGS LPLVFNHCRD ASLISRFRPR RDACLGPSPL AASPAFLGQG QVPLNPFSFT LSGKSRFSGA GASTPQPLLL HP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |