Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EMC2 Protein
A cDNA sequence encoding the EMC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | EMC2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15928348
|
enQuireBio™
QP11781-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918348
|
enQuireBio™
QP11781-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908348
|
enQuireBio™
QP11781-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
EMC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The EMC2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKVSEL YDVTWEEMRD KMRKWREENS RNSEQIVEVG EELINEYASK LGDDIWIIYE QVMIAALDYG RDDLALFCLQ ELRRQFPGSH RVKRLTGMRF EAMERYDDAI QLYDRILQED PTNTAARKRK IAIRKAQGKN VEAIRELNEY LEQFVGDQEA WHELAELYIN EHDYAKAAFC LEELMMTNPH NHLYCQQYAE VKYTQGGLEN LELSRKYFAQ ALKLNNRNMR ALFGLYMSAS HIASNPKASA KTKKDNMKYA SWAASQINRA YQFAGRSKKE TKYSLKAVED MLETLQITQS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |