Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EMC2 Protein
A cDNA sequence encoding the EMC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11781-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918348
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
EMC2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKVSEL YDVTWEEMRD KMRKWREENS RNSEQIVEVG EELINEYASK LGDDIWIIYE QVMIAALDYG RDDLALFCLQ ELRRQFPGSH RVKRLTGMRF EAMERYDDAI QLYDRILQED PTNTAARKRK IAIRKAQGKN VEAIRELNEY LEQFVGDQEA WHELAELYIN EHDYAKAAFC LEELMMTNPH NHLYCQQYAE VKYTQGGLEN LELSRKYFAQ ALKLNNRNMR ALFGLYMSAS HIASNPKASA KTKKDNMKYA SWAASQINRA YQFAGRSKKE TKYSLKAVED MLETLQITQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EMC2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol.