Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENOPH1 Protein
A cDNA sequence encoding the ENOPH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | ENOPH1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15928378
|
enQuireBio™
QP11789-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918378
|
enQuireBio™
QP11789-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908378
|
enQuireBio™
QP11789-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ENOPH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ENOPH1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVVLSVPAEV TVILLDIEGT TTPIAFVKDI LFPYIEENVK EYLQTHWEEE ECQQDVSLLR KQAEEDAHLD GAVPIPAASG NGVDDLQQMI QAVVDNVCWQ MSLDRKTTAL KQLQGHMWRA AFTAGRMKAE FFADVVPAVR KWREAGMKVY IYSSGSVEAQ KLLFGHSTEG DILELVDGHF DTKIGHKVES ESYRKIADSI GCSTNNILFL TDVTREASAA EEADVHVAVV VRPGNAGLTD DEKTYYSLIT SFSELYLPSS T | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |