Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human ENT2 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18365177 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
2 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18365177 2 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18365177 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00003177P012ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3177
Molekulargewicht M.W. (Theoretical): 65.45 kDa
Menge 2 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias Delayed-early response protein 12, DER12Solute carrier family 29 member 2, ENT2, Equilibrative NBMPR-insensitive nucleoside transporter, Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-insensitive nucleosidetransporter, equilibrative nucleoside transporter 2, HNP3636 kDa nucleolar protein HNP36, Hydrophobic nucleolar protein, 36 kDa, hydrophobic nucleolar protein, 36kD, Nucleoside transporter, ei-type, solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 2
Gensymbol SLC29A2
Forschungskategorie Cancer
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ENT2