Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Esterase D Protein
A cDNA sequence encoding the Esterase D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11811-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918458
  • 2578.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2098
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ESD
Human
His
The Esterase-D solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Esterase D Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALKQISSNK CFGGLQKVFE HDSVELNCKM KFAVYLPPKA ETGKCPALYW LSGLTCTEQN FISKSGYHQS ASEHGLVVIA PDTSPRGCNI KGEDESWDFG TGAGFYVDAT EDPWKTNYRM YSYVTEELPQ LINANFPVDP QRMSIFGHSM GGHGALICAL KNPGKYKSVS AFAPICNPVL CPWGKKAFSG YLGTDQSKWK AYDATHLVKS YPGSQLDILI DQGKDDQFLL DGQLLPDNFI AACTEKKIPV VFRLQEDYDH SYYFIATFIT DHIRHHAKYL NA