Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box only protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box only protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5600-ec-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926349
  • 311.39 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_036300.2
F-box only protein 1
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
26232
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FBXO2
Recombinant Protein
E. coli
MDGDGDPESV GQPEEASPEE QPEEASAEEE RPEDQQEEEA AAAAAYLDEL PEPLLLRVLA ALPAAELVQA CRLVCLRWKE LVDGAPLWLL KCQQEGLVPE GGVEEERDHW QQFYFLSKRR RNLLRNPCGE EDLEGWCDVE HGGDGWRVEE LPGDSGVEFT HDESVKKYFA SSFEWCRKAQ VIDLQAEGYW EELLDTTQPA IVVKDWYSGR SDAGCLYELT VKLLSEHENV LAEFSSGQVA VPQDSDGGGW MEISHTFTDY GPGVRFVRFE HGGQDSVYWK GWFGARVTNS SVWVEP