Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAAH2 Protein
A cDNA sequence encoding the FAAH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 158584 |
---|---|
Name | FAAH2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | FAAH2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15938508
|
enQuireBio™
QP11828-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928508
|
enQuireBio™
QP11828-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918508
|
enQuireBio™
QP11828-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
158584 | |
Research Use Only | |
FAAH2 | |
Human | |
His | |
The FAAH2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
FAAH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGGPKFAS KTPRPVTEPL LLLSGMQLAK LIRQRKVKCI DVVQAYINRI KDVNPMINGI VKYRFEEAMK EAHAVDQKLA EKQEDEATLE NKWPFLGVPL TVKEAFQLQG MPNSSGLMNR RDAIAKTDAT VVALLKGAGA IPLGITNCSE LCMWYESSNK IYGRSNNPYD LQHIVGGSSG GEGCTLAAAC SVIGVGSDIG GSIRMPAFFN GIFGHKPSPG VVPNKGQFPL AVGAQELFLC TGPMCRYAED LAPMLKVMAG PGIKRLKLDT KVHLKDLKFY WMEHDGGSFL MSKVDQDLIM TQKKVVVHLE TILGASVQHV KLKKMKYSFQ LWIAMMSAKG HDGKEPVKFV DLLGDHGKHV SPLWELIKWC LGLSVYTIPS IGLALLEEKL RYSNEKYQKF KAVEESLRKE LVDMLGDDGV FLYPSHPTVA PKHHVPLTRP FNFAYTGVFS ALGLPVTQCP LGLNAKGLPL GIQVVAGPFN DHLTLAVAQY LEKTFGGWVC PGKF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |