Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAAH2 Protein
A cDNA sequence encoding the FAAH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11828-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918508
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
158584
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGGPKFAS KTPRPVTEPL LLLSGMQLAK LIRQRKVKCI DVVQAYINRI KDVNPMINGI VKYRFEEAMK EAHAVDQKLA EKQEDEATLE NKWPFLGVPL TVKEAFQLQG MPNSSGLMNR RDAIAKTDAT VVALLKGAGA IPLGITNCSE LCMWYESSNK IYGRSNNPYD LQHIVGGSSG GEGCTLAAAC SVIGVGSDIG GSIRMPAFFN GIFGHKPSPG VVPNKGQFPL AVGAQELFLC TGPMCRYAED LAPMLKVMAG PGIKRLKLDT KVHLKDLKFY WMEHDGGSFL MSKVDQDLIM TQKKVVVHLE TILGASVQHV KLKKMKYSFQ LWIAMMSAKG HDGKEPVKFV DLLGDHGKHV SPLWELIKWC LGLSVYTIPS IGLALLEEKL RYSNEKYQKF KAVEESLRKE LVDMLGDDGV FLYPSHPTVA PKHHVPLTRP FNFAYTGVFS ALGLPVTQCP LGLNAKGLPL GIQVVAGPFN DHLTLAVAQY LEKTFGGWVC PGKF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
FAAH2 Protein
Research Use Only
FAAH2
Human
His
The FAAH2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.