Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3B Protein
A cDNA sequence encoding the FAM3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11845-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918568
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FAM3B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS ELIPDAPLSS AAYSIRSIGE RPVLKAPVPK RQKCDHWTPC PSDTYAYRLL SGGGRSKYAK ICFEDNLLMG EQLGNVARGI NIAIVNYVTG NVTATRCFDM YEGDNSGPMT KFIQSAAPKS LLFMVTYDDG STRLNNDAKN AIEALGSKEI RNMKFRSSWV FIAAKGLELP SEIQREKINH SDAKNNRYSG WPAEIQIEGC IPKERS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
FAM3B Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS, 50mM NaCl, pH 7.5