Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FARSB Protein
A cDNA sequence encoding the FARSB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11852-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15908588
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FARSB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPTVSVK RDLLFQALGR TYTDEEFDEL CFEFGLELDE ITSEKEIISK EQGNVKAAGA SDVVLYKIDV PANRYDLLCL EGLVRGLQVF KERIKAPVYK RVMPDGKIQK LIITEETAKI RPFAVAAVLR NIKFTKDRYD SFIELQEKLH QNICRKRALV AIGTHDLDTL SGPFTYTAKR PSDIKFKPLN KTKEYTACEL MNIYKTDNHL KHYLHIIENK PLYPVIYDSN GVVLSMPPII NGDHSRITVN TRNIFIECTG TDFTKAKIVL DIIVTMFSEY CENQFTVEAA EVVFPNGKSH TFPELAYRKE MVRADLINKK VGIRETPENL AKLLTRMYLK SEVIGDGNQI EIEIPPTRAD IIHACDIVED AAIAYGYNNI QMTLPKTYTI ANQFPLNKLT ELLRHDMAAA GFTEALTFAL CSQEDIADKL GVDISATKAV HISNPKTAEF QVARTTLLPG LLKTIAANRK MPLPLKLFEI SDIVIKDSNT DVGAKNYRHL CAVYYNKNPG FEIIHGLLDR IMQLLDVPPG EDKGGYVIKA SEGPAFFPGR CAEIFARGQS VGKLGVLHPD VITKFELTMP CSSLEINVGP FL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
FARSB protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.