Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF10 / KGF2 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6038-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919539
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_004456.1
FGF10 / KGF2 Protein
Research Use Only
FGF10
Recombinant Protein
E. coli
QALGQDMVSP EATNSSSSSF SSPSSAGRHV RSYNHLQGDV RWRKLFSFTK YFLKIEKNGK VSGTKKENCP YSILEITSVE IGVVAVKAIN SNYYLAMNKK GKLYGSKEFN NDCKLKERIE ENGYNTYASF NWQHNGRQMY VALNGKGAPR RGQKTRRKNT SAHFLPMVVH S
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2255
1 mg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol