Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5272-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915819
  • 2600.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_061986.1
FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Research Use Only
FGF21
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5
26291
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MHPIPDSSPL . LQFGGQVRQ R. YLYTDDAQ QT. EAHLEIR EDG. TVGGAA DQSP. ESLLQ LKALK. PGVI QILGVK. TSR FLCQRPD. GA LYGSLHFD. P EACSFRELLL EDGYNVYQS.  EAHGLPLHLP . GNKSPHRDP A. PRGPARFL PL. PGLPPAL PEP. PGILAP QPPD. VGSSD PLSMV. GPSQ GRSPSY. AS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.