Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Recombinant Protein
263.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061986.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 26291 |
Name | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15905819
|
enQuireBio™
QP5272-20UG |
20 μg |
263.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915819
|
enQuireBio™
QP5272-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995809
|
enQuireBio™
QP5272-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_061986.1 | |
FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHPIPDSSPL . LQFGGQVRQ R. YLYTDDAQ QT. EAHLEIR EDG. TVGGAA DQSP. ESLLQ LKALK. PGVI QILGVK. TSR FLCQRPD. GA LYGSLHFD. P EACSFRELLL EDGYNVYQS. EAHGLPLHLP . GNKSPHRDP A. PRGPARFL PL. PGLPPAL PEP. PGILAP QPPD. VGSSD PLSMV. GPSQ GRSPSY. AS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
26291 | |
Research Use Only | |
FGF21 | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5 |