missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGFR3 (IIIb) Fc Chimera Protein
Beschreibung
The Recombinant Human FGF R3 (IIIb) Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human FGF R3 (IIIb) Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 2261 |
| Molekulargewicht | 65 kDa (monomer) |
| Name | FGFR3 |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human FGF R3 protein, (N-terminus) Human FGF R3 (IIIb) (Glu23-Gly377) (Ala361 del) Accession &Num; NP_001156685 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Gen-Alias | CD333, CEK, EC 2.7.10, FGF R3, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4, JTK4thanatophoric dwarfism |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?