Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 5 Protein
Artikelnummer. 16055851
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16055851 50 μg 50 Mikrogramm
16015851 10 μg 10 Mikrogramm
16005851 100 μg 100 Mikrogramm
16035851 200 μg 200 Mikrogramm
16045851 500 μg 500 Mikrogramm
16025851 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16055851 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP8665ec50ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroblast growth factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004455.2
Gen-ID (Entrez) 2250
Name Fibroblast growth factor 5 Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FGF5
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz AWAHGEKRLA PKGQPGPAAT DRNPRGSSSR QSSSSAMSSS SASSSPAASL GSQGSGLEQS SFQWSPSGRR TGSLYCRVGI GFHLQIYPDG KVNGSHEANM LSVLEIFAVS QGIVGIRGVF SNKFLAMSKK GKLHASAKFT DDCKFRERFQ ENSYNTYASA IHRTEKTGRE WYVALNKRGK AKRGCSPRVK PQHISTHFLP RFKQSEQPEL SFTVTVPEKK KPPSPIKPKI PLSAPRKNTN SVKYRLKFRF G
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.