Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fractalkine / CX3CL1 Protein
Recombinant Protein
2600.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001291321.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6376 |
Name | Fractalkine / CX3CL1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925879
|
enQuireBio™
QP5299-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915879
|
enQuireBio™
QP5299-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_001291321.1 | |
Fractalkine / CX3CL1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human Fractalkine / CX3CL1 induces Human PBMC chemotaxis (significanty different from control at Human Fractalkine / CX3CL1 concentrations greater than 10-100 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
6376 | |
Research Use Only | |
CX3CL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QHHGVTKCNI . TCSKMTSKI P. VALLIHYQ QN. QASCGKR AII. LETRQH RLFC. ADPKE QWVKD. AMQH LDRQAA. ALT RNG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |