Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fractalkine / CX3CL1 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5299-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915879
  • 4240.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001291321.1
Fractalkine / CX3CL1 Protein
Research Use Only
CX3CL1
Recombinant Protein
E. coli
QHHGVTKCNI . TCSKMTSKI P. VALLIHYQ QN. QASCGKR AII. LETRQH RLFC. ADPKE QWVKD. AMQH LDRQAA. ALT RNG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
6376
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human Fractalkine / CX3CL1 induces Human PBMC chemotaxis (significanty different from control at Human Fractalkine / CX3CL1 concentrations greater than 10-100 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA