Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FSTL1 Protein
A cDNA sequence encoding the FSTL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11905-HIS-EC-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918758
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
11167
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FSTL1
Human
His
The FSTL1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
FSTL1 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEEELRSKSK ICANVFCGAG RECAVTEKGE PTCLCIEQCK PHKRPVCGSN GKTYLNHCEL HRDACLTGSK IQVDYDGHCK EKKSVSPSAS PVVCYQSNRD ELRRRIIQWL EAEIIPDGWF SKGSNYSEIL DKYFKNFDNG DSRLDSSEFL KFVEQNETAI NITTYPDQEN NKLLRGLCVD ALIELSDENA DWKLSFQEFL KCLNPSFNPP EKKCALEDET YADGAETEVD CNRCVCACGN WVCTAMTCDG KNQKGAQTQT EEEMTRYVQE LQKHQETAEK TKRVSTKEI