Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G1 / S-specific cyclin-D3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G1/S-specific cyclin-D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001129489.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 896 |
Name | G1 / S-specific cyclin-D3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15917689
|
enQuireBio™
QP5778-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15937689
|
enQuireBio™
QP5778-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927689
|
enQuireBio™
QP5778-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15947689
|
enQuireBio™
QP5778-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15957689
|
enQuireBio™
QP5778-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15967689
|
enQuireBio™
QP5778-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001129489.1 | |
G1 / S-specific cyclin-D3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
896 | |
Research Use Only | |
CCND3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELLCCEGTR HAPRAGPDPR LLGDQRVLQS LLRLEERYVP RASYFQCVQR EIKPHMRKML AYWMLEVCEE QRCEEEVFPL AMNYLDRYLS CVPTRKAQLQ LLGAVCMLLA SKLRETTPLT IEKLCIYTDH AVSPRQLRDW EVLVLGKLKW DLAAVIAHDF LAFILHRLSL PRDRQALVKK HAQTFLALCA TDYTFAMYPP SMIATGSIGA AVQGLGACSM SGDELTELLA GITGTEVDCL RACQEQIEAA LRESLREASQ TSSSPAPKAP RGSSSQGPSQ TSTPTDVTAI HL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |