Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G3BP1 Protein
A cDNA sequence encoding the G3BP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | G3BP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15938788
|
enQuireBio™
QP11915-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918788
|
enQuireBio™
QP11915-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928788
|
enQuireBio™
QP11915-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
G3BP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The G3BP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMEKPSPLL VGREFVRQYY TLLNQAPDML HRFYGKNSSY VHGGLDSNGK PADAVYGQKE IHRKVMSQNF TNCHTKIRHV DAHATLNDGV VVQVMGLLSN NNQALRRFMQ TFVLAPEGSV ANKFYVHNDI FRYQDEVFGG FVTEPQEESE EEVEEPEERQ QTPEVVPDDS GTFYDQAVVS NDMEEHLEEP VAEPEPDPEP EPEQEPVSEI QEEKPEPVLE ETAPEDAQKS SSPAPADIAQ TVQEDLRTFS WASVTSKNLP PSGAVPVTGI PPHVVKVPAS QPRPESKPES QIPPQRPQRD QRVREQRINI PPQRGPRPIR EAGEQGDIEP RRMVRHPDSH QLFIGNLPHE VDKSELKDFF QSYGNVVELR INSGGKLPNF GFVVFDDSEP VQKVLSNRPI MFRGEVRLNV EEKKTRAARE GDRRDNRLRG PGGPRGGLGG GMRGPPRGGM VQKPGFGVGR GLAPRQVEHH HHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |