Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GABARAP / Apg8p1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GABARAP / Apg8p1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8508-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085011
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_009209.1
GABARAP / Apg8p1 Protein
Research Use Only
GABARAP
Recombinant Protein
E. coli
KFVYKEEHPF EKRRSEGEKI RKKYPDRVPV IVEKAPKARI GDLDKKKYLV PSDLTVGQFY FLIRKRIHLR AEDALFFFVN NVIPPTSATM GQLYQEHHEE DFFLYIAYSD ESVYGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11337
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol