Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAD1 iso1 Protein
A cDNA sequence encoding the GAD1 iso1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2571 |
---|---|
Name | GAD1 iso1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | GAD1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15928798
|
enQuireBio™
QP11918-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918798
|
enQuireBio™
QP11918-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908798
|
enQuireBio™
QP11918-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
2571 | |
Research Use Only | |
GAD1 | |
Human | |
His | |
GAD1 iso1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
GAD1 iso1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSTPS SSATSSNAGA DPNTTNLRPT TYDTWCGVAH GCTRKLGLKI CGFLQRTNSL EEKSRLVSAF KERQSSKNLL SCENSDRDAR FRRTETDFSN LFARDLLPAK NGEEQTVQFL LEVVDILLNY VRKTFDRSTK VLDFHHPHQL LEGMEGFNLE LSDHPESLEQ ILVDCRDTLK YGVRTGHPRF FNQLSTGLDI IGLAGEWLTS TANTNMFTYE IAPVFVLMEQ ITLKKMREIV GWSSKDGDGI FSPGGAISNM YSIMAARYKY FPEVKTKGMA AVPKLVLFTS EQSHYSIKKA GAALGFGTDN VILIKCNERG KIIPADFEAK ILEAKQKGYV PFYVNATAGT TVYGAFDPIQ EIADICEKYN LWLHVDAAWG GGLLMSRKHR HKLNGIERAN SVTWNPHKMM GVLLQCSAIL VKEKGILQGC NQMCAGYLFQ PDKQYDVSYD TGDKAIQCGR HVDIFKFWLM WKAKGTVGFE NQINKCLELA EYLYAKIKNR EEFEMVFNGE PEHTNVCFWY IPQSLRGVPD SPQRREKLHK VAPKIKALMM ESGTTMVGYQ PQGDKANFFR MVISNPAATQ SDIDFLIEEI ERLGQDL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |