Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAS7 Protein
A cDNA sequence encoding the GAS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3635.00 €
Spezifikation
Name | GAS7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15908848
|
enQuireBio™
QP11934-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928848
|
enQuireBio™
QP11934-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918848
|
enQuireBio™
QP11934-1MG |
1 mg |
3635.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GAS7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GAS7 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPGMVPPPP GEESQTVILP PGWQSYLSPQ GRRYYVNTTT NETTWERPSS SPGIPASPGS HRSSLPPTVN GYHASGTPAH PPETAHMSVR KSTGDSQNLG SSSPSKKQSK ENTITINCVT FPHPDTMPEQ QLLKPTEWSY CDYFWADKKD PQGNGTVAGF ELLLQKQLKG KQMQKEMSEF IRERIKIEED YAKNLAKLSQ NSLASQEEGS LGEAWAQVKK SLADEAEVHL KFSAKLHSEV EKPLMNFREN FKKDMKKCDH HIADLRKQLA SRYASVEKAR KALTERQRDL EMKTQQLEIK LSNKTEEDIK KARRKSTQAG DDLMRCVDLY NQAQSKWFEE MVTTTLELER LEVERVEMIR QHLCQYTQLR HETDMFNQST VEPVDQLLRK VDPAKDRELW VREHKTGNIR PVDMEI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |