Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAS7 Protein
A cDNA sequence encoding the GAS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11934-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918848
  • 3635.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GAS7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPGMVPPPP GEESQTVILP PGWQSYLSPQ GRRYYVNTTT NETTWERPSS SPGIPASPGS HRSSLPPTVN GYHASGTPAH PPETAHMSVR KSTGDSQNLG SSSPSKKQSK ENTITINCVT FPHPDTMPEQ QLLKPTEWSY CDYFWADKKD PQGNGTVAGF ELLLQKQLKG KQMQKEMSEF IRERIKIEED YAKNLAKLSQ NSLASQEEGS LGEAWAQVKK SLADEAEVHL KFSAKLHSEV EKPLMNFREN FKKDMKKCDH HIADLRKQLA SRYASVEKAR KALTERQRDL EMKTQQLEIK LSNKTEEDIK KARRKSTQAG DDLMRCVDLY NQAQSKWFEE MVTTTLELER LEVERVEMIR QHLCQYTQLR HETDMFNQST VEPVDQLLRK VDPAKDRELW VREHKTGNIR PVDMEI
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GAS7 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.