Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5296-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925869
  • 5151.92 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_004855.2
GDF-15 Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MARNGDHCPL . GPGRCCRLH T. VRASLEDL GW. ADWVLSP REV. QVTMCI GACP. SQFRA ANMHA. QIKT SLHRLK. PDT VPAPCCV. PA SYNPMVLIQK TDTGVSLQ. T YDDLLAKDC.  HCI
9518
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GDF15
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA