Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5329-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925919
Menge Preis
1 101.63 € / 2 Mikrogramm
10 95.60 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005250.1
GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
2 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
MPC-11 cell cytotoxicity significantly induced by less than 50 ng/ml which corresponds to an activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
2660
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MSTN
Recombinant Protein
E. coli
DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS