Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF11 Protein
Artikelnummer. 15975999
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15975999 5 μg 5 Mikrogramm
15955999 20 μg 20 Mikrogramm
15935999 100 μg 100 Mikrogramm
15965999 500 μg 500 Mikrogramm
15945999 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15975999 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP53695ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005802.1
Gen-ID (Entrez) 10220
Name GDF11 Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol GDF11
Biologische Aktivität Alkaline phosphatase activity was demonstrated in ATDC5 cells significantly at concentrations less than 100 ng/ml. Typical ED50 is in the range of 10 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz NLGLDCDEHS SESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGQCEYM FMQKYPHTHL VQQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNDK QQIIYGKIPG MVVDRCGCS
Puffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.