Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF5 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 1970.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000548.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 8200 |
Name | GDF5 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916019
|
enQuireBio™
QP5375-10UG |
10 μg |
112.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15946019
|
enQuireBio™
QP5375-50UG |
50 μg |
263.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906019
|
enQuireBio™
QP5375-100UG |
100 μg |
452.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936019
|
enQuireBio™
QP5375-500UG |
500 μg |
1160.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926019
|
enQuireBio™
QP5375-1MG |
1 mg |
1970.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_000548.2 | |
GDF5 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPLATRQGK RPSKNLKARC SRKALHVNFK DMGWDDWIIA PLEYEAFHCE GLCEFPLRSH LEPTNHAVIQ TLMNSMDPES TPPTCCVPTR LSPISILFID SANNVVYKQY EDMVVESCGC R | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
8200 | |
Research Use Only | |
GDF5 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |