Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF5 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5375-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926019
Menge Preis
1 1859.66 € / 1 Milligramm
3 1749.94 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000548.2
GDF5 Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAPLATRQGK RPSKNLKARC SRKALHVNFK DMGWDDWIIA PLEYEAFHCE GLCEFPLRSH LEPTNHAVIQ TLMNSMDPES TPPTCCVPTR LSPISILFID SANNVVYKQY EDMVVESCGC R
8200
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GDF5
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA