Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGH Protein
A cDNA sequence encoding the GGH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11960-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918938
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
8836
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPHGDTAKK PIIGILMQKC RNKVMKNYGR YYIAASYVKY LESAGARVVP VRLDLTEKDY EILFKSINGI LFPGGSVDLR RSDYAKVAKI FYNLSIQSFD DGDYFPVWGT CLGFEELSLL ISGECLLTAT DTVDVAMPLN FTGGQLHSRM FQNFPTELLL SLAVEPLTAN FHKWSLSVKN FTMNEKLKKF FNVLTTNTDG KIEFISTMEG YKYPVYGVQW HPEKAPYEWK NLDGISHAPN AVKTAFYLAE FFVNEARKNN HHFKSESEEE KALIYQFSPI YTGNISSFQQ CYIFD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
GGH Protein
Research Use Only
GGH
Human
His
The GGH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.