Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN1 Protein
A cDNA sequence encoding the GKN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11977-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918988
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
56287
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSH MLAYSS VHCFREDKMK FTIVFAGLLG VFLAPALANY NINVNDDNNN AGSGQQSVSV NNEHNVANVD NNNGWDSWNS IWDYGNGFAA TRLFQKKTCI VHKMNKEVMP SIQSLDALVK EKKLQGKGPG GPPPKGLMYS VNPNKVDDLS KFGKNIANMC RGIPTYMAEE MQEASLFFYS GTCYTTSVLW IVDISFCGDT VEN
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
GKN1 Protein
Research Use Only
GKN1
Human
His
The GKN1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.