Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMDS Protein
A cDNA sequence encoding the GMDS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2762 |
---|---|
Name | GMDS Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | GMDS |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15939058
|
enQuireBio™
QP12001-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929058
|
enQuireBio™
QP12001-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919058
|
enQuireBio™
QP12001-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
2762 | |
Research Use Only | |
GMDS | |
Human | |
His | |
The GMDS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 30% glycerol. |
GMDS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAHAPARCPS ARGSGDGEMG KPRNVALITG ITGQDGSYLA EFLLEKGYEV HGIVRRSSSF NTGRIEHLYK NPQAHIEGNM KLHYGDLTDS TCLVKIINEV KPTEIYNLGA QSHVKISFDL AEYTADVDGV GTLRLLDAVK TCGLINSVKF YQASTSELYG KVQEIPQKET TPFYPRSPYG AAKLYAYWIV VNFREAYNLF AVNGILFNHE SPRRGANFVT RKISRSVAKI YLGQLECFSL GNLDAKRDWG HAKDYVEAMW LMLQNDEPED FVIATGEVHS VREFVEKSFL HIGKTIVWEG KNENEVGRCK ETGKVHVTVD LKYYRPTEVD FLQGDCTKAK QKLNWKPRVA FDELVREMVH ADVELMRTNP NA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |