Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMDS Protein
A cDNA sequence encoding the GMDS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12001-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919058
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2762
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAHAPARCPS ARGSGDGEMG KPRNVALITG ITGQDGSYLA EFLLEKGYEV HGIVRRSSSF NTGRIEHLYK NPQAHIEGNM KLHYGDLTDS TCLVKIINEV KPTEIYNLGA QSHVKISFDL AEYTADVDGV GTLRLLDAVK TCGLINSVKF YQASTSELYG KVQEIPQKET TPFYPRSPYG AAKLYAYWIV VNFREAYNLF AVNGILFNHE SPRRGANFVT RKISRSVAKI YLGQLECFSL GNLDAKRDWG HAKDYVEAMW LMLQNDEPED FVIATGEVHS VREFVEKSFL HIGKTIVWEG KNENEVGRCK ETGKVHVTVD LKYYRPTEVD FLQGDCTKAK QKLNWKPRVA FDELVREMVH ADVELMRTNP NA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
GMDS Protein
Research Use Only
GMDS
Human
His
The GMDS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 30% glycerol.