Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMNN Protein
A cDNA sequence encoding the GMNN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Name GMNN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15919078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12007-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15909078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12007-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15999068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12007-1MG
1 mg
4240.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GMNN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution contains 20mM Tris pH 8.0, 100mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNPS MKQKQEEIKE NIKNSSVPRR TLKMIQPSAS GSLVGRENEL SAGLSKRKHR NDHLTSTTSS PGVIVPESSE NKNLGGVTQE SFDLMIKENP SSQYWKEVAE KRRKALYEAL KENEKLHKEI EQKDNEIARL KKENKELAEV AEHVQYMAEL IERLNGEPLD NFESLDNQEF DSEEETVEDS LVEDSEIGTC AEGTVSSSTD AKPCI
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.