Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAI2 Protein
A cDNA sequence encoding the GNAI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | GNAI2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15929088
|
enQuireBio™
QP12010-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919088
|
enQuireBio™
QP12010-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909088
|
enQuireBio™
QP12010-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GNAI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GNAI2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCTVSAEDK AAAERSKMID KNLREDGEKA AREVKLLLLG AGESGKSTIV KQMKIIHEDG YSEEECRQYR AVVYSNTIQS IMAIVKAMGN LQIDFADPSR ADDARQLFAL SCTAEEQGVL PDDLSGVIRR LWADHGVQAC FGRSREYQLN DSAAYYLNDL ERIAQSDYIP TQQDVLRTRV KTTGIVETHF TFKDLHFKMF DVGGQRSERK KWIHCFEGVT AIIFCVALSA YDLVLAEDEE MNRMHESMKL FDSICNNKWF TDTSIILFLN KKDLFEEKIT HSPLTICFPE YTGANKYDEA ASYIQSKFED LNKRKDTKEI YTHFTCATDT KNVQFVFDAV TDVIIKNNLK DCGLF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |