Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAI2 Protein
A cDNA sequence encoding the GNAI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12010-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919088
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GNAI2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCTVSAEDK AAAERSKMID KNLREDGEKA AREVKLLLLG AGESGKSTIV KQMKIIHEDG YSEEECRQYR AVVYSNTIQS IMAIVKAMGN LQIDFADPSR ADDARQLFAL SCTAEEQGVL PDDLSGVIRR LWADHGVQAC FGRSREYQLN DSAAYYLNDL ERIAQSDYIP TQQDVLRTRV KTTGIVETHF TFKDLHFKMF DVGGQRSERK KWIHCFEGVT AIIFCVALSA YDLVLAEDEE MNRMHESMKL FDSICNNKWF TDTSIILFLN KKDLFEEKIT HSPLTICFPE YTGANKYDEA ASYIQSKFED LNKRKDTKEI YTHFTCATDT KNVQFVFDAV TDVIIKNNLK DCGLF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GNAI2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.