Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNGT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GNGT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12020-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919118
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GNGT1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPVINIE DLTEKDKLKM EVDQLKKEVT LERMLVSKCC EEVRDYVEER SGEDPLVKGI PEDKNPFKEL KGGC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GNGT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA.