Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOLGA7 Protein
A cDNA sequence encoding the GOLGA7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12024-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919128
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GOLGA7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRPQQAP VSGKVFIQRD YSSGTRCQFQ TKFPAELENR IDRQQFEETV RTLNNLYAEA EKLGGQSYLE GCLACLTAYT IFLCMETHYE KVLKKVSKYI QEQNEKIYAP QGLLLTDPIE RGLRVIEITI YEDRGMSSGR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GOLGA7 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.