Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPHA2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPHA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12038-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919168
  • 6965.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GPHA2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMAS QEAVIPG CHLHPFNVTV RSDRQGTCQG SHVAQACVGH CESSAFPSRY SVLVASGYRH NITSVSQCCT ISGLKKVKVQ LQCVGSRREE LEIFTARACQCDMCRLSRY
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GPHA2 filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.