Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPX2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12043-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919188
Menge Preis
1 194.62 € / 5 Mikrogramm
10 182.86 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GPX2 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GPX2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFIAKSFYD LSAISLDGEK VDFNTFRGRA VLIENVASLC GTTTRDFTQL NELQCRFPRR LVVLGFPCNQ FGHQENCQNE EILNSLKYVR PGGGYQPTFT LVQKCEVNGQ NEHPVFAYLK DKLPYPYDDP FSLMTDPKLI IWSPVRRSDV AWNFEKFLIG PEGEPFRRYS RTFPTINIEP DIKRLLKVAI