Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12057-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919228
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GSTM1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GSTM1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMPMILGYW DIRGLAHAIR LLLEYTDSSY EEKKYTMGDA PDYDRSQWLN EKFKLGLDFP NLPYLIDGAH KITQSNAILC YIARKHNLCG ETEEEKIRVD ILENQTMDNH MQLGMICYNP EFEKLKPKYL EELPEKLKLY SEFLGKRPWF AGNKGLEKIS AYMKSSRFLP RPVFSKMAVW GNK