Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GZMH Protein
A cDNA sequence encoding the GZMH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12072-HIS-INSECT-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919278
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2999
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEIIGGHEAK PHSRPYMAFV QFLQEKSRKR CGGILVRKDF VLTAAHCQGS SINVTLGAHN IKEQERTQQF IPVKRPIPHP AYNPKNFSND IMLLQLERKA KWTTAVRPLR LPSSKAQVKP GQLCSVAGWG YVSMSTLATT LQEVLLTVQK DCQCERLFHG NYSRATEICV GDPKKTQTGF KGDSGGPLVC KDVAQGILSY GNKKGTPPGV YIKVSHFLPW IKRTMKRL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
GZMH Protein
Research Use Only
GZMH
Human
His
GZMH protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.