Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HADH Protein
A cDNA sequence encoding the HADH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12099-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919368
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3033
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSSTASAS AKKIIVKHVT VIGGGLMGAG IAQVAAATGH TVVLVDQTED ILAKSKKGIE ESLRKVAKKK FAENPKAGDE FVEKTLSTIA TSTDAASVVH STDLVVEAIV ENLKVKNELF KRLDKFAAEH TIFASNTSSL QITSIANATT RQDRFAGLHF FNPVPVMKLV EVIKTPMTSQ KTFESLVDFS KALGKHPVSC KDTPGFIVNR LLVPYLMEAI RLYERGDASK EDIDTAMKLG AGYPMGPFEL LDYVGLDTTK FIVDGWHEMD AENPLHQPSP SLNKLVAENK FGKKTGEGFY KYK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
HADH Protein
Research Use Only
HADH
Human
His
The HADH solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.