Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12105-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919388
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HAT1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKKLAEYKCN TNTAIELKLV RFPEDLENDI RTFFPEYTHQ LFGDDETAFG YKGLKILLYY IAGSLSTMFR VEYASKVDEN FDCVEADDVE GKIRQIIPPG FCTNTNDFLS LLEKEVDFKP FGTLLHTYSV LSPTGGENFT FQIYKADMTC RGFREYHERL QTFLMWFIET ASFIDVDDER WHYFLVFEKY NKDGATLFAT VGYMTVYNYY VYPDKTRPRV SQMLILTPFQ GQGHGAQLLE TVHRYYTEFP TVLDITAEDP SKSYVKLRDF VLVKLCQDLP CFSREKLMQG FNEDMAIEAQ QKFKINKQHA RRVYEILRLL VTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HAT1 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol.