Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBEGF / DTR Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5305-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925889
Menge Preis
1 428.16 € / 100 Mikrogramm
6 402.52 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001936.1
HBEGF / DTR Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
3T3 cell proliferation is significantly induced by less than 1 ng/ml Human HBEGF / DTR, (activity greater than 1.0 x 10^6 units/mg).
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
1839
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HBEGF
Recombinant Protein
E. coli
MDLQEADLDL . LRVTLSSKP Q. ALATPNKE EH. GKRKKKG KGL. GKKRDP CLRK. YKDFC IHGEC. KYVK ELRAPS. CIC HPGYHGERCH GLSL