missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human HepaCAM Fc Chimera Protein, CF

Artikelnummer. 30279869
Change view
Click to view available options
:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30279869 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30279869 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 11598HC050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Bioassay data are not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 220296
Molekulargewicht MolecularWeight-observed: 60-80 kDa, under reducing conditions, MolecularWeight-theroretical: 50 kDa
Menge 50 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human HepaCAM protein Human HepaCAM (Val34-Ser240) Accession # (N-terminus) Q19CZ8.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias cancer susceptibility, FLJ25530, glial cell adhesion molecule, GLIALCAM, hepaCAM, hepatic and glial cell adhesion molecule, hepatocyte cell adhesion molecule, Protein hepaCAM
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Protein HepaCAM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.