missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HER2 / ErbB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HER2 / ErbB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001005862.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2064 |
Name | HER2 / ErbB2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999199
|
enQuireBio™
QP5993-EC-100UG |
100 μg |
525.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15929209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15939209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15949209
|
enQuireBio™
QP5993-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001005862.1 | |
HER2 / ErbB2 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2064 | |
Research Use Only | |
ERBB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQVCTGTDMK LRLPASPETH LDMLRHLYQG CQVVQGNLEL TYLPTNASLS FLQDIQEVQG YVLIAHNQVR QVPLQRLRIV RGTQLFEDNY ALAVLDNGDP LNNTTPVTGA SPGGLRELQL RSLTEILKGG VLIQRNPQLC YQDTILWKDI FHKNNQLALT LIDTNRSRAC HPCSPMCKGS RCWGESSEDC QSLTRTVCAG GCARCKGPLP TDCCHEQCAA GCTGPKHSDC LACLHFNHSG ICELHCPALV TYNTDTFESM PNPEGRYTFG ASCVTACPYN YLSTDVGSCT LVCPLHNQEV TAEDGTQRCE KCSKPCARVC YGLGMEHLRE VRAVTSANIQ EFAGCKKIFG SLAFLPESFD GDPASNTAPL QPEQLQVFET LEEITGYLYI SAWPDSLPDL SVFQNLQVIR GRILHNGAYS LTLQGLGISW LGLRSLRELG SGLALIHHNT HLCFVHTVPW DQLFRNPHQA LLHTANRPED ECVGEGLACH QLCARGHCWG PGPTQCVNCS QFLRGQECVE ECRVLQGLPR EYVNARHCLP CHPECQPQNG SVTCFGPEAD QCVACAHYKD PPFCVARCPS GVKPDLSYMP IWKFPDEEGA CQPCPINCTH SCVDLDDKGC PAEQRASPLT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |