Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HES2 Protein
A cDNA sequence encoding the HES2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12219-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919738
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HES2 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HES2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGLPRRA GDAAELRKSL KPLLEKRRRA RINQSLSQLK GLILPLLGRE NSNCSKLEKA DVLEMTVRFL QELPASSWPT AAPLPCDSYR EGYSACVARL ARVLPACRVL EPAVSARLLE HLWRRAASAT LDGGRAGDSS GPSAPAPAPA SAPEPASAPV PSPPSPPCGP GLWRPW